Documenti fondamentali
ADS41042-EP
Adapter for Eppendorf® S-4-104
holds 24 x 1.5 - 2 mL vessels, for IsoRack, pack of 2 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
Caratteristiche
holds 24 x 1.5 - 2 mL vessels
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022638998 (NA)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with MTP/Flex buckets (Plate buckets)
Categorie correlate
Descrizione generale
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)