ADAPA44450FA-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 1 x 50 mL Falcon® centrifuge tubes, for 100 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
conical bottom
Caratteristiche
for use with aerosol-tight lid
holds 1 x 50 mL Falcon® centrifuge tubes
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022637665 (NA)
Parametri
4,300 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
122 mm
Diametro
31 mm
Compatibilità
for use with 100 mL rectangular bucket
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP022637665-2EA | 4061835085408 |