ADAPA444418-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 4 x 7 - 18 mL round-bottom tubes, for use with 100 mL rectangular bucket, pack of 2 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom
Caratteristiche
for use with aerosol-tight lid
holds 4 x 7 - 18 mL round-bottom tubes
with rubber mat bottom
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022637622 (NA)
Parametri
4,200 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
107 mm
Diametro
20 mm
Compatibilità
for use with 100 mL rectangular bucket
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)