AAPMLS01
Amino Acid Peptide Metabolite Library Of Standards Plate 1 (Water Soluble)
Supplied by IROA Technologies
Sinonimo/i:
AAPMLS™, Mass Spectrometry Metabolite Library
Confezionamento
pkg of 1 plates
Produttore/marchio commerciale
IROA Technologies
Dimens. piastra
96 wells
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Compatibilità
Nota sulla preparazione
Altre note
To download the software package, visit sigma.com/mlsdiscovery.
To view the MLSDiscovery Video visit: MLSDiscovery Tutorial Video.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
We provide small molecule metabolite libraries and kits with a comprehensive range of primary metabolite compounds covering key metabolic pathways for your metabolomics research.