Documenti fondamentali
A9543
Sigma-Aldrich
Sieroalbumina
heat shock fraction, low endotoxin, pH 7, ≥98%
Sinonimo/i:
Albumina bovina, Albumina siero bovino, BSA
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.27
Origine biologica
bovine
Saggio
≥98%
Stato
lyophilized powder
PM
~66 kDa
Purificato mediante
heat shock fractionation
Confezionamento
poly bottle of
Origine
USA origin
tecniche
ELISA: suitable
electrophoresis: suitable
western blot: suitable
Impurezze
≤1.0 EU/mg endotoxin
Perdita
≤5%
pH
7
Solubilità
water: soluble (40 mg/ml)
N° accesso UniProt
Attività estranea
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
bovine ... ALB(280717)
Applicazioni
This A9543 BSA product has been used in various systems, including:
  • NRK-52E rat kidney epithelioid cells: Ochiai, H. et al., J. Virol., 67(11), 6811-6814 (1993)
  • Neonatal porcine pancreatic islets: Ellis, C.E. et al., Islets, 5(5), 216-225 (2013)
  • Mouse:
Lee, D. et al., Am. J. Physiol. Renal Physiol., 304(7), F1009-F1019 (2013)
Girbl, T. et al., Immunity, 49(6), 1062-1076.e6 (2018)
  • iPSC cell line: Martin, H.C. et al., Science, 362(6419), 1161-1164 (2018).
Azioni biochim/fisiol
Si sospetta che alcuni epitopi conformazionali e di sequenza primaria di BSA siano allergeni nelle allergie umane a carne bovina e latte.
Caratteristiche e vantaggi
  • Heat shock fractionated
  • Low endotoxin
Nota sulla preparazione
Ci si riferisce alla sieroalbumina come Frazione V. Questa designazione è presa dal metodo originale introdotto da Cohn per frazionare siero proteine usando la precipitazione in etanolo a freddo. La sieroalbumina è stata trovata da Cohn nella quinta frazione col suo metodo basato sull′etanolo. Da allora il termine “Frazione V” è stato usato da alcuni a prescindere dal metodo di preparazione. Altri hanno usato questa terminologia riferita a sieroalbumina purificata con metodi di frazionamento basati su etanolo che sono stati profondamente modificati dai tempi in cui Cohn li ha descritti. Sigma-Aldrich produce e distribuisce sieroalbumine purificate con vari metodi primari inclusi il metodo originale di frazionamento di Cohn, metodi modificati di frazionamento con etanolo, shock termico e cromatografia. Stadi successivi di purificazione possono comprendere cristallizzazione o filtrazione su carbone attivo.
Prepared using heat shock fractionation
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Natalia Reglero-Real et al.
Immunity, 54(9), 1989-2004 (2021-08-08)
The migration of neutrophils from the blood circulation to sites of infection or injury is a key immune response and requires the breaching of endothelial cells (ECs) that line the inner aspect of blood vessels. Unregulated neutrophil transendothelial cell migration
Balázs Rada et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 181(7), 4883-4893 (2008-09-20)
The dual oxidase-thiocyanate-lactoperoxidase (Duox/SCN(-)/LPO) system generates the microbicidal oxidant hypothiocyanite in the airway surface liquid by using LPO, thiocyanate, and Duox-derived hydrogen peroxide released from the apical surface of the airway epithelium. This system is effective against several microorganisms that
Ignacio Izeddin et al.
PloS one, 6(1), e15611-e15611 (2011-01-26)
The actin cytoskeleton of dendritic spines plays a key role in morphological aspects of synaptic plasticity. The detailed analysis of the spine structure and dynamics in live neurons, however, has been hampered by the diffraction-limited resolution of conventional fluorescence microscopy.
Manoj K Pandey et al.
Molecular pharmacology, 75(3), 525-533 (2008-12-24)
The aim of the current study is to determine whether butein (3,4,2',4'-tetrahydroxychalcone) exhibits antiproliferative effects against tumor cells through suppression of the signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) activation pathway. We investigated the effects of butein on constitutive
Marcos V A S Navarro et al.
PLoS biology, 9(2), e1000588-e1000588 (2011-02-10)
The bacterial second messenger bis-(3'-5') cyclic dimeric guanosine monophosphate (c-di-GMP) has emerged as a central regulator for biofilm formation. Increased cellular c-di-GMP levels lead to stable cell attachment, which in Pseudomonas fluorescens requires the transmembrane receptor LapD. LapD exhibits a