A7356
Anti-Atg16L
fractionated antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-APG16L, Anti-ATG16 autophagy related 16-like 1 (S. cerevisiae), Anti-ATG16L1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
fractionated antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~70 kDa (several isonform bands)
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
western blot: 1:500-1:1,000 using whole extracts of human A549 cells, rat PC12 cells, and HEK-293T cells expressing mouse Atg16l
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATG16L1(55054)
mouse ... Atg16l1(77040)
rat ... Atg16l1(363278)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2