A6888
Adenosine 5′-triphosphate–Agarose
aqueous glycerol suspension
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
aqueous glycerol suspension
Livello qualitativo
Grado di funzionalizzazione
≥1 μmol per mL
Matrice
cross-linked 4% beaded agarose
Attivazione matrice
cyanogen bromide
Gruppi immobilizzati alla matrice
ribose hydroxyls
Braccio spaziatore
11 atoms (adipic acid dihydrazide)
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Stato fisico
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3