A6218
Anti-ATM antibody, Mouse monoclonal
clone SYML6A10, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-ATM antibody produced in mouse, Anti-Ataxia-Telangiectasia Mutated
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SYML6A10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~350 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract from a G-361 (human melanoma) cell line
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATM(472)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Raccomandato
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)