A4312
Anti-Mouse IgG (whole molecule)−Alkaline Phosphatase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Rabbit Anti-Mouse IgG (whole molecule)−AP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
alkaline phosphatase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
direct ELISA: 1:30,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50
western blot: 1:30,000 using using β-Actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg/well)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?