Documenti fondamentali
A211230
Sigma-Aldrich
DMT-2′Fluoro-dA(bz) Phosphoramidite
configured for ABI
Sinonimo/i:
DMT-2′Fluoro-dA(bz) Amidite
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C47H51FN7O7P
Peso molecolare:
875.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Origine biologica
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Saggio
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Stato
powder
tecniche
oligo synthesis: suitable
Impurezze
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC)
≤3% residual Solvent content
Colore
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Compatibilità
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
configured for ABI
Profilo del nucleoside
base: deoxyadenosine
base protecting group: benzoyl
2' protecting group: fluoro
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)O[C@H]([C@H](O1)COC(C2=CC=C(OC)C=C2)(C3=CC=C(OC)C=C3)C4=CC=CC=C4)[C@@H](F)[C@@H]1N5C6=NC=NC(NC(C7=CC=CC=C7)=O)=C6N=C5
InChI
1S/C47H51FN7O7P/c1-31(2)55(32(3)4)63(60-27-13-26-49)62-42-39(61-46(40(42)48)54-30-52-41-43(50-29-51-44(41)54)53-45(56)33-14-9-7-10-15-33)28-59-47(34-16-11-8-12-17-34,35-18-22-37(57-5)23-19-35)36-20-24-38(58-6)25-21-36/h7-12,14-25,29-32,39-40,42,46H,13,27-28H2,1-6H3,(H,50,51,53,56)/t39-,40-,42-,46-,63?/m1/s1
VCCMVPDSLHFCBB-MSIRFHFKSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)