Documenti fondamentali
A1352
Sigma-Aldrich
AMMC iodide
≥99% purity (NMR), solid
Sinonimo/i:
3-[2-(N,N-diethyl-N-methylammonium)ethyl]-7-methoxy-4-methylcoumarin iodide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H26INO3
Peso molecolare:
431.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Nome del prodotto
AMMC iodide, ≥99% (NMR)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (NMR)
Stato
solid
Colore
white to off-white
Punto di fusione
245 °C (lit.)
Solubilità
acetonitrile: soluble
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[I-].CC[N+](C)(CC)CCC1=C(C)c2ccc(OC)cc2OC1=O
InChI
1S/C18H26NO3.HI/c1-6-19(4,7-2)11-10-16-13(3)15-9-8-14(21-5)12-17(15)22-18(16)20;/h8-9,12H,6-7,10-11H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
OAQIUABCTPFMOC-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
AMMC is demethylated by Human CYP2D6 to the fluorescent product 3-[2-(N,N-diethyl-N-methylammonium)ethyl]-hydroxy-4-methylcoumarin.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)