A11629L2
optigel Precast gels
15-20% polyacrylamide, contains bind silane (long plate), with 2 orientation markers
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
Durata
1 mo.
contiene
bind silane (long plate)
Caratteristiche
with 2 orientation markers
Concentrazione
in 0.375 M Tris-HCl, pH 8.8
15-20% polyacrylamide
Lungh. × largh. × spess. gel
256 mm × 200 mm × 1 mm
Lungh. × largh. × spess. lastra
276 mm × 211 mm × 3 mm
276 mm × 217 mm × 3 mm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)