A0855
Anti-Auxin antibody, Mouse monoclonal
clone 1E11-C11, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-IAA, Anti-Indole-3-acetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Ricombinante
expressed in mouse cell line
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E11-C11, monoclonal
Stato
PBS solution
Reattività contro le specie
plant
tecniche
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: 1-2 μg/mL using using IAA conjugated to BSA
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?