A0847
Adenylyl Cyclase Toxin from Bordetella pertussis
≥70% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥50 units/mg protein
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
≥50 units/mg protein
PM
177 kDa by amino acid sequence
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... CAMP(820)
mouse ... CAMP(12796)
rat ... CAMP(316010)
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2