99072804
T-3-CI-2-0.fl cell line
mouse spleen, Lymphoblastoid-like
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
T-3-CI-2-0.fl cell line,
Origine biologica
mouse spleen
Stato
liquid
Confezionamento
tube of 5 μg 99072804-DNA-5UG
pkg of vial of cells 99072804-1VL
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Lymphoblastoid-like
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Confezionamento
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)