94875
Atto 680
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
ATTO-TEC GmbH
Fluorescenza
λex 680 nm; λem 695 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C27H31N3O6S/c1-4-29-9-5-7-17-11-20-24(13-22(17)29)36-25-14-23-19(12-21(25)28-20)18(16-37(33,34)35)15-27(2,3)30(23)10-6-8-26(31)32/h11-15H,4-10,16H2,1-3H3,(H-,31,32,33,34,35)
MHHMNDJIDRZZNT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Atto 680 shows a molar extinction of 120,000 and QY of 30% in water (40% in ethanol). Decay time is 1.8 ns.
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?