92283
Polymyxin B solution
20 mg/mL in H2O
Sinonimo/i:
Aerosporin, Polymyxin B, Polymyxin B Sulfate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Bacillus polymyxa (fermentation)
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]/D 20/D (Rotation: -2.3 +/- 0.2 degrees)
Concentrazione
20 mg/mL in H2O
Colore
colorless to slightly yellow
Solubilità
H2O: soluble 20 mg/mL
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
Modalità d’azione
cell membrane | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C48H82N16O13.H2O4S/c1-27(2)24-37-47(76)59-32(11-19-52)41(70)56-31(10-18-51)43(72)61-35(14-22-65)39(68)54-21-13-34(45(74)57-33(12-20-53)44(73)64-38(48(77)63-37)25-28-6-4-3-5-7-28)60-42(71)30(9-17-50)58-46(75)36(15-23-66)62-40(69)29(8-16-49)55-26-67;1-5(2,3)4/h3-7,26-27,29-38,65-66H,8-25,49-53H2,1-2H3,(H,54,68)(H,55,67)(H,56,70)(H,57,74)(H,58,75)(H,59,76)(H,60,71)(H,61,72)(H,62,69)(H,63,77)(H,64,73);(H2,1,2,3,4)
HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Mode of Resistance: The activity of Polymyxin B sulfate is inhibited by iron(II), Co(II), Mn(II) and Magnesium ions. Polymyxin B may also be incompaitible with other microbial agents, including amphoterecin, cephalothin sodium, cephasolin sodium and heparin sodium.
Antimicrobial Spectrum: Has bactericidal action on most gram-negative bacilli, including E. Coli and on most fungi and gram-positive bacteria.
Confezionamento
Nota sulla preparazione
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves