92034
sn-Glycerol 1-phosphate lithium salt
≥95.0% (TLC)
Sinonimo/i:
D-Glycerol 3-phosphate lithium salt, L-Glycerol 1-phosphate lithium salt
Saggio
≥95.0% (TLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D -2.0±0.5°, c = 1 in H2O
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@H](O)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H9O6P/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8)/t3-/m0/s1
AWUCVROLDVIAJX-VKHMYHEASA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3