91893
Poli(etilenglicole)
BioUltra, 400
Sinonimo/i:
PEG
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioUltra
Forma fisica
liquid
PM
Mr 380-420
Impurezze
insoluble matter:, passes filter test
≤0.02% peroxides (as H2O2):
Indice di rifrazione
n20/D 1.467
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Solubilità
H2O: 50 mg/mL at 25 °C, clear, colorless
Densità
1.126 g/mL at 20 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤300 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: 0.06
λ: 280 nm Amax: 0.03
Stringa SMILE
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves