79911
Kollidon® SR
Sinonimo/i:
Polyvinyl acetate-Polyvinylpyrrolidone mixture
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Composizione
polyvinylacetate, 76.0-82.0% (saponification value * 0.1534)
povidone, 18.0-21.0 (N content/0.126)
Impurezze
≤100 ppm vinyl acetate
≤20 ppm heavy metals (verified on random samples only)
≤5000 ppm residual solvents (acetic acid, acetate, formic acid (GLC)
Residuo alla calcinazione
≤1.7% (verified on random samples only)
Perdita
≤4.0% loss on drying
pH
4.0-5.0 (10% in H2O)
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?