75597
Micro particles based on polystyrene, magnetic
1 μm particle size, std dev <0.1 μm
Sinonimo/i:
Magnetic Latex beads from PS, Latex beads from PS, magnetic
About This Item
Stato
aqueous solution
Livello qualitativo
Composizione
iron oxide, ≥20%
Concentrazione
5% solids
Dimensione particelle
1 μm std dev <0.1 μm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)