62501-026
DNAgard® Blood
10mL bottle, for room temp preservation of DNA
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Stato
liquid
Temperatura di conservazione
room temp
Confezionamento
1 bottle
Stato fisico
DNAgard Blood reagent 10 mL (stabilizes up to 40 mL of blood)
Note legali
DNAgard is a registered trademark of Biomatrica
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Malini Udtha et al.
Biopreservation and biobanking, 12(5), 332-336 (2014-10-24)
Preservation of biospecimens for biobanking applications traditionally involves freezing while maintaining the integrity of the product throughout multiple freeze-thaw cycles. The protection and stabilization of DNA at room temperature (RT) may eliminate the costs associated with freezer storage and reduce