Documenti fondamentali
50359
Sigma-Aldrich
Voglibose
≥97.0% (TLC)
Sinonimo/i:
3,4-Dideoxy-4-{[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]amino]-2-D-epi-inositol, N-(1,3-Dihydroxyprop-2-yl)valiolamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H21NO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (TLC)
Stato
powder
Colore
white
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OCC(CO)N[C@H]1C[C@](O)(CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C10H21NO7/c12-2-5(3-13)11-6-1-10(18,4-14)9(17)8(16)7(6)15/h5-9,11-18H,1-4H2/t6-,7-,8+,9-,10-/m0/s1
FZNCGRZWXLXZSZ-CIQUZCHMSA-N
Informazioni sul gene
Applicazioni
Voglibose is an α-glucosidase inhibitor, similar to acarbose and miglitol, used for lowering post-prandial hyperglycemia (PPHG) in people with diabetes mellitus. Voglibose is used to study it benefits as a protectant against ischemia-reperfusion injury through glucagon-like peptide 1 receptors and the phosphoinositide 3-kinase-Akt-endothelial nitric oxide synthase pathway.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Altre note
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)