Documenti fondamentali
41110
Sigma-Aldrich
Micro particles based on polystyrene, superparamagnetic, red fluorescent
size: 10 μm
Sinonimo/i:
PS-MAGFluoRed
About This Item
Codice UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.32
Livello qualitativo
Composizione
iron oxide, ≥20%
Concentrazione
1% (solid)
Dimensione particelle
10 μm std dev ≤0.3 μm, coeff var 2.1%
Densità
1.3-2.3 g/cm3 (particle specific gravity)
Fluorescenza
λex 650 nm; λem 678 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Componenti
Particle composition
Polystyrene
Iron oxide
FluoRed fluorescent dye
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
410.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
210 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)