215-500
Epi Cell Growth Medium (500 ml)
Stato
liquid
Livello qualitativo
Durata
6 mo.
Produttore/marchio commerciale
Cell Applications, Inc
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
All-in-one ready-to-use media
Applicazioni
Epi cell growth medium (500 ml) has been used to culture human amnion epithelial cells (hAECs).
Qualità
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota sulla preparazione
contained in protocol
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Stem cell research & therapy, 9(1), 153-153 (2018-06-14)
Airway disease is a primary cause of morbidity and early mortality for patients with cystic fibrosis (CF). Cell transplantation therapy has proven successful for treating immune disorders and may have the potential to correct the airway disease phenotype associated with
Articoli
Technical information for working with human placental epithelial cells including thawing, subculturing and cryopreservation