Documenti fondamentali
19511
Sigma-Aldrich
Mant-ADP triethylammonium salt solution
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
2′/3′-O-(N-Methylanthraniloyl)adenosine 5′-diphosphate triethylammonium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H22N6O11P2 · xC6H15N
Numero CAS:
Peso molecolare:
560.35 (free acid basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.32
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
liquid
pH
7.0-8.0
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OP(O)(OP(O)(OC[C@@H]1[C@@H]([R1])[C@@H]([R2])[C@H](N(C=N2)C3=C2C(N)=NC=N3)O1)=O)=O.CCN(CC)CC.O=C(C4=C(NC)C=CC=C4)O.O=C(C5=C(NC)C=CC=C5)O
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)