Documenti fondamentali
121-25-02
Sigma-Aldrich
Extracellular Matrix Protein Coated T-25 Flasks
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Produttore/marchio commerciale
Cell Applications, Inc
Livello qualitativo
Area superficiale
25 cm2
Gruppo funzionale matrice
ECM Protein coating
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
T-25 tissue culture flasks pre-coated with Extracellular Matrix Attachment Factor.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Gel EMC growth-factor reduced, without phenol red, liquid, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
E6909
Gel EMC
Protocolli
Technical information for working with human lung microvascular endothelial cells including thawing, subculturing and cryopreservation
Technical information for working with human dermal microvascular endothelial cells including thawing, subculturing and cryopreservation