106-05A
Human Dermal Fibroblasts: HDF, adult
Sinonimo/i:
HDF cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human neonatal foreskin or adult skin (normal)
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 500,000 cells
Produttore/marchio commerciale
Cell Applications, Inc
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 46
Morfologia
Fibroblast
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione generale
Dermal Fibroblasts are responsible for producing the extracellular matrix forming the connective tissue of the skin, and play a crucial role during wound healing. HDF provide an excellent model system to study many aspects of cell physiology, and have been utilized in dozens of research publications, particularly those related to skin biology and reprogramming/induced pluripotency studies. HDF were used to create, along with human synovyocytes, induced pluripotent stem cells (iPSC) by using the now classic “Yamanaka cocktail” of Oct3/4, Sox2, Klf4, and c-Myc, the discovery for which Dr. Shinya Yamanaka was awarded the Nobel Prize in 2012 (Takanashi, 2007; 2009), and to characterize iPSC general properties, miRNA expression profiles and differentiation potential (Hayashi, 2010; Ohta, 2011; Koyanagi-Aoi, 2013; Noguchi, 20130; Razak, 2013; Sakurai, 2013; Tanaka, 2013; Yanagida, 2013)
Origine della linea cellulare
Applicazioni
Componenti
Nota sulla preparazione
- Primary culture, >500,000 cells in Fibroblast Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO.
- Can be cultured at least 16 doublings.
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Esclusione di responsabilità
Richiesto ma non fornito
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Storage - Preparation for Culturing - Culturing HDF - Subculturing HDF