Key Documents
01383
Sigma-Aldrich
UV-VIS detectable IEF Marker solution
pI 3.9, 1 mg/mL in 10 mM NaOH, 0.45 μm filtered
About This Item
Codice UNSPSC:
12352204
Sterilità
0.45 μm filtered
Concentrazione
1 mg/mL in 10 mM NaOH
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
suitable as IEF-Marker for HPCE and for IEF-gels
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2