00010402
OX-23 hybridoma cell line
Mouse x Mouse Hybridoma,
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
OX-23 hybridoma cell line, Anti- Factor H, human
Origine biologica
Mouse x Mouse Hybridoma
Confezionamento
tube of 5 μg 00010402-DNA-5UG
pkg of vial of cells 00010402-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Mieloma
NS0
Reattività
Anti-Factor H, human
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG1
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Immunogeno
Confezionamento
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)