Documenti fondamentali
676810
Sigma-Aldrich
Etilacetato
ACS reagent, ≥99.5%
Sinonimo/i:
EtOAc
About This Item
Formula condensata:
CH3COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.11
Beilstein:
506104
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Densità del vapore
3 (20 °C, vs air)
Tensione di vapore
73 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
801 °F
Limite di esplosione
2.2-11.5 %, 38 °F
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
H2SO4, passes test
≤0.0009 meq/g Titr. acid
≤0.2% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.003%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.3720 (lit.)
P. ebollizione
76.5-77.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−84 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
Densità
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Etilacetato Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1481
Etilacetato
Etilacetato for extraction, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.09623
Etilacetato
Etilacetato
Sigma-Aldrich
L092003
Etilacetato
Etilacetato for extraction, EMPLURA®, for preparative purposes
Supelco
8.22277
Etilacetato
Manganese oxide OMS-2 as an effective catalyst for total oxidation of ethyl acetate.
Gandhe AR, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 72(1), 129-135 (2007)
Investigation of ethyl acetate reactive distillation process.
Kenig EY, et al.
Chemical Engineering Science, 56(21), 6185-6193 (2001)
Catalytic Acetylation Amines with Ethyl Acetate.
Camacho-Camacho C, et al.
Main Group Metal Chemistry, 31(1-2), 13-20 (2008)
Christer Jansson et al.
Journal of chromatography. A, 1023(1), 93-104 (2004-02-06)
A new multi-residue method for determination of pesticide residues in a wide variety of fruit and vegetables, using the National Food Administration (NFA) ethyl acetate extraction and determination by means of LC-MS/MS, is presented. The method includes pesticides normally detected
Anatase thin films on glass from the chemical vapor deposition of titanium (IV) chloride and ethyl acetate.
O'Neill SA, et al.
Chemistry of Materials, 15(1), 46-50 (2003)