65139
Nonafluorobutyl methyl ether
puriss., ≥99.0% (total assay of isomers, GC)
Sinonimo/i:
HFE-7100, Methoxynonafluorobutane, Methoxyperfluorobutane, Nonafluoromethoxybutane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
puriss.
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (total assay of isomers, GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.3 (lit.)
n20/D 1.301
P. ebollizione
60 °C (lit.)
Punto di fusione
−135 °C (lit.)
Densità
1.529 g/mL at 20 °C
1.52 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.COC(F)(F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H3F9O/c1-15-5(13,14)3(8,9)2(6,7)4(10,11)12;1-15-5(13,14)2(6,3(7,8)9)4(10,11)12/h2*1H3
OKIYQFLILPKULA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)