Documenti
467782
Sigma-Aldrich
Ammonio fosfato monobasico
≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Ammonio fosfato monobasico, Fosfato monoammonico, Ammonio diidrogeno fosfato
About This Item
Formula condensata:
NH4H2PO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.03
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.55
Grado
for inorganic trace analysis
Livello qualitativo
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Forma fisica
solid
Impurezze
≤0.005% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
pH
3.8-4.4
Punto di fusione
190 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: soluble(lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Ca: 0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: 0.0005%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm
Stringa SMILE
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Ammonium phosphate monobasic (APM) is an inorganic salt widely used in fertilizer, baking powder and yeast production. It is also employed as an agent to control pH of a solution, in corrosion inhibition. APM can be prepared by reacting phosphoric acid with anhydrous ammonia maintaining the pH below 5.8. The change in some of the physical characteristics on its addition to a high carbonate containing unfired and fired illitic shale has been studied.
Applicazioni
Employed in the synthesis of the first example of a mixed-valence ammonium iron phosphate, NH4Fe2(PO4)2.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Analysis of Antiretrovirals Used in Combination HIV Therapy.
McKenzie JAM, et al.
The Reporter, 18, 3-4 (2005)
Effect of medium components and metabolic inhibitors on β-galactosidase production and secretion by Penicillium notatum 1.
Fiedurek J, et al.
Journal of Basic Microbiology, 36(1), 27-32 (1996)
Development of an inhibitor screening platform via mass spectrometry.
Rathore R, et al.
Journal of Biomolecular Screening, 13(10), 1007-1013 (2008)
Study of metastable equilibria in the ternary system NH4H 2PO4-(NH4)2HPO4-H2O at -7 and -9 ?C.
Zerrouk L, et al.
Fluid Phase Equilibria, 354, 47-53 (2013)
Burdock GA.
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 142-142 (1997)