Documenti fondamentali
407666
Sigma-Aldrich
Ammoniaca
0.4 M in dioxane
About This Item
Formula condensata:
NH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
17.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.55
Tensione di vapore
11.73 psi ( 55 °C)
4.16 psi ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Concentrazione
0.4 M in dioxane
450-600 mmol/L (titration)
Densità
1.023 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
N
InChI
1S/H3N/h1H3
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The product is a 0.4 M solution of ammonia in dioxane. Ammonia is a colorless gas with a characteristic strong odor. It is highly soluble in water, alcohol, chloroform and ether. It is extensively sold in the form of solution.1 Ammonia molecule is pyramidal in shape with nitrogen in the center and the three hydrogen atoms along the three vertices and the lone pair of electrons on the fourth vertex. Ammonia solution is commonly used as a base.
Applicazioni
Ammonia solution (0.4 M in dioxane) may be used in the synthesis of 8-nitroquinolin-2-amine and silphenylene-containing polymers.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Synthesis and properties of polymers containing silphenylene moiety via catalytic cross-dehydrocoupling polymerization of 1,4-bis (dimethylsilyl) benzene.
Li Y and Kawakami Y.
Macromolecules, 32(26), 8768-8773 (1999)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 65-66 (1994)
Discovery of a new antileishmanial hit in 8-nitroquinoline series.
Paloque L, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 54, 75-86 (2012)
Patrick M Erwin et al.
The ISME journal, 8(3), 575-588 (2013-10-25)
Ascidians are ecologically important components of marine ecosystems yet the ascidian microbiota remains largely unexplored beyond a few model species. We used 16S rRNA gene tag pyrosequencing to provide a comprehensive characterization of microbial symbionts in the tunic of 42
Lars Nybo et al.
The Journal of physiology, 563(Pt 1), 285-290 (2004-12-22)
We evaluated whether peripheral ammonia production during prolonged exercise enhances the uptake and subsequent accumulation of ammonia within the brain. Two studies determined the cerebral uptake of ammonia (arterial and jugular venous blood sampling combined with Kety-Schmidt-determined cerebral blood flow;