319996
Chlorobenzene
ACS reagent, ≥99.5%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Densità del vapore
3.86 (vs air)
Tensione di vapore
11.8 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
1178 °F
Limite di esplosione
7.1 %
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
≤0.004 meq/g Titr. acid
Residuo dopo evaporazione
≤0.02%
Colore
APHA: ≤30
Indice di rifrazione
n20/D 1.524 (lit.)
pH
7
P. ebollizione
132 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Densità
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?