236500
Acetato di sodio
ACS reagent, ≥99%
Sinonimo/i:
Acido acetico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
crystals or chunks
Temp. autoaccensione
1112 °F
Impurezze
MnO4- reducers, passes test
≤0.005% insolubles
pH
7.5-9.2 (25 °C, 5%)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Stringa SMILE
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- As a reducing agent in the synthesis of graphene nanosheets via chemical reduction of GO (graphene oxide) under moderate condition.
- In the preparation of silicone/sodium acetate trihydrate hybrid.
- As a catalyst in the solvent free acetylation of phenols, alcohols and thiols with acetic anhydride.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?