233722
Sodium hexanitrocobaltate(III)
ACS reagent
Sinonimo/i:
Sodium cobaltnitrite, Sodium hexanitritocobaltate(III)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: cobalt
Impurezze
≤0.02% insolubles
Punto di fusione
220 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)[Co-3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/Co.6NO2.3Na/c;6*2-1-3;;;/q-3;;;;;;;3*+1
IMBXIBFCGMYSME-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?