21218
Calcium phosphate
purum p.a., ≥96.0% (calc. as Ca3(PO4)2, KT)
Sinonimo/i:
β-Calcium phosphate tribasic, β-Tricalcium phosphate, tert-Calcium phosphate, tri-Calcium (ortho)phosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum p.a.
Saggio
≥96.0% (calc. as Ca3(PO4)2, KT)
Stato
powder
Perdita
≤0.1% loss on ignition, 800 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
Cationi in tracce
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤200 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Ca.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?