157953
Sodium hydrosulfite
technical grade
Sinonimo/i:
Sodium hypodisulfite
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
≥82.5% (iodometric)
Stato
powder
pH
7-9 (20 °C, 50 g/L)
Solubilità
water: soluble(lit.)
Cationi in tracce
heavy metals: ≤0.002%
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O4S2/c;;1-5(2)6(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Sodium hydrosulfite has been used as a fluorescent quenching agent in the encapsulation of polynucleotides via production of asymmetric nanoparticles. It has also be used in the form of buffer for the elution of probe labelled proteins involved in the indentification of cellular targets of covalent kinase inhibitors via mass spectrometry method (MS).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?