13459
Metabisolfito di sodio
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC, E223, dry, 97-100.5%
Sinonimo/i:
Bisolfito di sodio, Pirosolfito di sodio
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
puriss.
Livello qualitativo
Saggio
97-100.5%
Forma fisica
powder or crystals
Qualità
dry
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC, E223
Composizione
SO2, 65.0-67.4%
Impurezze
residue of solvents, complies
≤0.02% thiosulfate (S2O3)
pH
3.5-5.0 (20 °C, 5%)
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤2 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Se: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
Compatibilità
complies for appearance of solution
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
HRZFUMHJMZEROT-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1