02857
Etanolo
purum, fine spirit, denaturated with 4.8% methanol, F25 METHYL1, ~96% (based on denaturant-free substance)
Sinonimo/i:
Alcol etilico
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.59 (vs air)
1.59 (vs air)
Tensione di vapore
44.6 mmHg ( 20 °C)
44.6 mmHg
Grado
purum
Saggio
~96% (based on denaturant-free substance)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
683 °F
Qualità
fine spirit, denaturated with 4.8% methanol, F25 METHYL1
Limite di esplosione
19 %, 60 °F
19 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.3600 (lit.)
n20/D 1.362
P. ebollizione
78 °C (lit.)
78 °C
Punto di fusione
-114 °C
−114 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCO
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Poly(sulfobetaine) versus poly(ethylene glycol) based copolymer modified polyurethane catheters for antifouling: This study examines the use of ethanol in the synthesis of polymers designed to reduce biological fouling on medical devices, highlighting its role in advanced healthcare materials research (Cao et al., 2024).
- Green synthesis of polyimide by using an ethanol solvothermal method for aqueous zinc batteries: Ethanol is used as a green solvent in the innovative synthesis of polyimide structures, emphasizing its importance in sustainable material production and energy storage solutions (Zhao et al., 2024).
- Modulation of gut microbiota with probiotics as a strategy to counteract endogenous and exogenous neurotoxicity: Research explores the indirect applications of ethanol in the solvent extraction processes used for studying neuroprotective strategies in medical research (Skalny et al., 2024).
- Superselective Ablative Chemo-ethanol Embolization for Recurrent Single Hepatocellular Carcinoma: A Six-Month Outcome Analysis: This clinical study utilizes ethanol directly in therapeutic interventions, demonstrating its critical use in oncological treatments to improve patient outcomes (Lee et al., 2024).
- Self-Assembly Reinforced Alginate Fibers for Enhanced Strength, Toughness, and Bone Regeneration: Ethanol is employed in the processing of novel biomaterials designed for medical applications, showcasing its utility in the development of regenerative medicine technologies (Cui et al., 2024).
Altre note
Nota a piè di pagina
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?