02856
Etanolo
purum, absolute ethanol, denaturated with 4.8% isopropanol, A15 IPA1, ≥99.8% (based on denaturant-free substance)
Sinonimo/i:
Alcol etilico
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.59 (vs air)
1.59 (vs air)
Tensione di vapore
44.6 mmHg ( 20 °C)
44.6 mmHg
Grado
purum
Saggio
≥99.8% (based on denaturant-free substance)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
683 °F
Qualità
absolute ethanol, denaturated with 4.8% isopropanol, A15 IPA1
Limite di esplosione
19 %, 60 °F
19 %
tecniche
surface plasmon resonance (SPR): suitable
Impurezze
≤0.2% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.3600 (lit.)
n20/D 1.362
P. ebollizione
78 °C (lit.)
78 °C
Punto di fusione
-114 °C
−114 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCO
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Altre note
Nota a piè di pagina
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?