Documenti fondamentali
Z805211
Hellma® replacement silicone rubber seals (septum)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Produttore/marchio commerciale
Hellma (11.651)
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Descrizione generale
PTFE coated on one side, 10 pcs pack, for cell models: 117.100; 117.100F, 117.104, 117.104F, 117.200; 117.200F, 117.204, 117.204F
Note legali
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)