Z803774
Hellma® absorption cuvettes, cells for magnetic stirrers
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 1500 μL
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
Suprasil® quartz
Descrizione
2 polished windows
Produttore/marchio commerciale
Hellma (109.004-QS)
Parametri
200-2500 nm spectral range
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Alt. × largh. × prof.
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Volume della camera
1500 μL
Cammino ottico
10 mm
Metodo di rivelazione
photometric
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)