Z802921
Hellma® absorption cuvettes, ultra Micro
Suprasil® quartz, spectral range 200-2500, pathlength 5 mm, chamber volume 2.5 μL
About This Item
Materiali
Suprasil® quartz
Descrizione
2 windows
Produttore/marchio commerciale
Hellma 105-210-QS
Parametri
200-2500 spectral range
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Alt. × largh. × prof.
40 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Apertura, alt.
~0.08
Altezza del centro
15 mm
Volume della camera
2.5 μL
Cammino ottico
5 mm
Metodo di rivelazione
photometric
Descrizione generale
With PTFE stopper, 2 polished windows
Note legali
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)