Key Documents
Z802050
Hellma® absorption cuvettes, cells for magnetic stirrers
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 1500 μL
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Materiali
Suprasil® Rayon
Descrizione
2 polished windows
Produttore/marchio commerciale
Hellma 119-004-QS
Parametri
200-2500 nm spectral range
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Alt. × largh. × prof.
49.5 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Volume della camera
1500 μL
Cammino ottico
10 mm
Metodo di rivelazione
photometric
Note legali
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)