Documenti fondamentali
Z801240
Hellma® aluminum spacer
38mmx12.5mmx8 mm, to fit cells with 2 mm light path into 10 mm cell holder
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Produttore/marchio commerciale
Hellma 13.102
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Note legali
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)