Documenti fondamentali
Z418773
Sigma-Aldrich
Aldrich® flat-bottom flask
capacity 50 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
bottom flask, flat bottomed flask, flat flask
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
flat bottom flask
glass
short
single-neck
Giunto
joint: ST/NS24/40
Descrizione
short neck
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
case of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
50 mL
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)