Y0002014
Rotigotine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(6S)-6-(Propylamino)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
rotigotine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N([C@H]1CCc2c(cccc2O)C1)CCC
InChI
1S/C13H19NO/c1-2-8-14-11-6-7-12-10(9-11)4-3-5-13(12)15/h3-5,11,14-15H,2,6-9H2,1H3/t11-/m0/s1
VCYPZWCFSAHTQT-NSHDSACASA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)