Y0001786
Glyceryl trinitrate for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Glycerol trinitrate solution, 1,2,3-Propanetriol 1,2,3-trinitrate solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
glyceryl trinitrate
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup - (in analogy to similar products)
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup - (in analogy to similar products)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)